Ethyl-(S)-(-)-lactat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(-)-Ethyllactat, L(-)-Milchsäureethylester, Ethyl-(S)-(-)-2-hydroxypropionat, (S)-(-)-2-Hydroxypropansäureethylester
A10900.36 A10900.0C A10900.0E
A10900.36EA 33.9 EUR
A10900.36 A10900.0C A10900.0E
Ethyl-(S)-(-)-lactat ≥99%
Ethyl-(S)-(-)-lactat
Purity: 99% CAS No.: 687-47-8 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 46°(114°F) Physical Form: Liquid Density: 1.036 Refractive Index: 1.4130 Appearance: Colourless Melting Point: -25° Boiling Point: 152-155° Beilstein Reference: 1720839 Merck Reference: 14,3817 Optical Rotation: -11° (neat) UN No.: 1192 MDL No.: MFCD00065359
Formel: C₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 118,13 g/mol
Siedepunkt: 152…155 °C
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,036
Flammpunkt: 46 °C (114 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004518
CAS-Nummer: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3817