Ethyl-(S)-(-)-lactat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (S)-(-)-Ethyllactat, L(-)-Milchsäureethylester, Ethyl-(S)-(-)-2-hydroxypropionat, (S)-(-)-2-Hydroxypropansäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22100.0100 8.22100.1000 8.22100.9025
8.22100.0100EA 27.8 EUR
8.22100.0100 8.22100.1000 8.22100.9025
Ethyl-(S)-(-)-lactat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyl-(S)-(-)-lactat
Formel: C₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 118.13 g/mol
Siedepunkt: 154
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 53
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004518
CAS-Nummer: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03850
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (25 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 154 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.6 hPa (20 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.411 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 16.4 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Viscosity kinematic 2.7 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid