Wolframatophosphorsäure Hydrat
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphorwolframsäure Hydrat, Dodecawolframophosphorsäure Hydrat
208311000 208315000 208310250 208310025
ACRO208311000EA 88.1 EUR
ACRO208311000 ACRO208315000 ACRO208310250 ACRO208310025
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Molecular Weight: 2898,07 g/mol
Schmelzpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011342
CAS-Nummer: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07450
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to grey Powder or crystals
Assay ≥82 % (WO3)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Loss on ignition ≤17 % (800°C)