Wolframatophosphorsäure Hydrat, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphorwolframsäure Hydrat, Dodecawolframophosphorsäure Hydrat
11827.18 11827.30
11827.18EA 88.2 EUR
11827.18 11827.30
Wolframatophosphorsäure Hydrat, Reagenzqualität
Wolframatophosphorsäure Hydrat
CAS No.: 12501-23-4 Molecular Formula: H3PO4.12WO3.xH2O Formula Weight: 2880.20(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Off-white to pale yellow Melting Point: 95° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011342
Formel: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Molecular Weight: 2898,07 g/mol
Schmelzpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011342
CAS-Nummer: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07450