Wolframatophosphorsäure Hydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphorwolframsäure Hydrat, Dodecawolframophosphorsäure Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00582.0100
1.00582.9025
1.00582.0100EA
133
EUR
1.00582.0100
1.00582.9025
Wolframatophosphorsäure Hydrat, Supelco®
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Formel:
H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O Molecular Weight: 2898,07 g/mol Schmelzpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011342 CAS-Nummer: 12501-23-4 EINECS: 215-682-7 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,07450 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 107 °C |
Molar Mass | 2880.17 g/mol (anhydrous) |
Bulk Density | 960 kg/m3 |
pH | 1.3 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...