Ethyl-(S)-(-)-lactat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (S)-(-)-Ethyllactat, L(-)-Milchsäureethylester, Ethyl-(S)-(-)-2-hydroxypropionat, (S)-(-)-2-Hydroxypropansäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

77367-1L 77367-250ML
SIAL77367-1LEA 252 EUR
SIAL77367-1L SIAL77367-250ML
Ethyl-(S)-(-)-lactat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-(S)-(-)-lactat
Formel: C₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 118,13 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004518
CAS-Nummer: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03850

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR