Hexachloroplatinsäure Hexahydrat ≥99,9% (Pt-Basis) (38-40% Pt)

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: Hydrogenhexachloroplatinat(IV) Hexahydrat, Dihydrogenhexachloroplatinat(IV) Hexahydrat

78-0200 AB121680.0005
ABCR78-0200EA 0 EUR
ABCR78-0200 ABCRAB121680.0005
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat ≥99,9% (Pt-Basis) (38-40% Pt)
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat
Formel: H₂PtCl₆·6H₂O
Molecular Weight: 517,9 g/mol
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 2,434 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149910
CAS-Nummer: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07609

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR