Milchsäureethylester (synthetisch) ≥98% FCC, FG, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxypropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Hydroxypropionate, Lactic Acid Ethyl Ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W244007-1KG-K
W244007-25KG-K
W244007-5KG-K
SIALW244007-1KG-KEA
80.6
EUR
SIALW244007-1KG-K
SIALW244007-25KG-K
SIALW244007-5KG-K
Milchsäureethylester (synthetisch) ≥98% FCC, FG, Sigma-Aldrich®
Milchsäureethylester
Ethyl lactate is a major volatile flavor compound identified in Chinese Luzhou-flavor type liquor.
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118,13 g/mol Siedepunkt: 154 °C (Lit.) Schmelzpunkt: –25 °C Dichte: 1,031 g/mL (20 °C) (Lit.) Flammpunkt: 46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065359 CAS-Nummer: 97-64-3 EINECS: 202-598-0 UN: 1192 ADR: 3,III Merck Index: 12,03850 |