Methyl-(S)-(-)-lactat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl-(S)-(-)-2-hydroxypropionat, L(-)-Milchsäuremethylester, (S)-(-)-2-Hydroxypropansäuremethylester
213060010
213062500
213060025
ACRO213060010EA
235
EUR
ACRO213060010
ACRO213062500
ACRO213060025
Methyl-(S)-(-)-lactat 97%
Methyl-(S)-(-)-lactat
Formel:
C₄H₈O₃ Molecular Weight: 104.11 g/mol Siedepunkt: 144 Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 1.092 g/cm³ Flammpunkt: 55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064265 CAS-Nummer: 27871-49-4 EINECS: 248-704-9 UN: 3272 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 1.085 to 1.098 g/ml |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -8° to -9° (20°C, 589 nm) (neat) |
Free acid | ≤1.0 % (lactic acid) |