Hexachloroplatinsäure Hexahydrat ≥99,95% (Metall-Basis) Pt ≥ 37.5%, Premion® ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 18497-13-7
Molecular Formula: H2Cl6Pt.6H2O
Formula Weight: 517.91 (409.82anhy)
Physical Form: Lump
Density: 2.430
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 60° dec.
Merck Reference: 14,7526
UN No.: 2507
MDL No.: MFCD00149910
Formel:
H₂PtCl₆·6H₂O Dichte: 2,430 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149910 CAS-Nummer: 18497-13-7 EINECS: 241-010-7 UN: 2507 ADR: 8,III Merck Index: 14,7526 |