Hexachloroplatinsäure Hexahydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrogenhexachloroplatinat(IV) Hexahydrat, Dihydrogenhexachloroplatinat(IV) Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07340.0001 8.07340.0005 8.07340.0025 8.07340.0500 8.07340.8500
8.07340.0001EA 186 EUR
8.07340.0001 8.07340.0005 8.07340.0025 8.07340.0500 8.07340.8500
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat
Formel: H₂PtCl₆·6H₂O
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 2,434 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149910
CAS-Nummer: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07609
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 150 °C
Molar Mass 517.94 g/mol
Density 4 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material