Hexachloroplatinsäure Hydrat (∼40% Pt)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrogenhexachloroplatinat(IV) Hydrat, Dihydrogenhexachloroplatinat(IV) Hydrat
195370010 195370050 195370250
ACRO195370010EA 123 EUR
ACRO195370010 ACRO195370050 ACRO195370250
Hexachloroplatinsäure Hydrat (∼40% Pt)
Hexachloroplatinsäure Hydrat
Formel: H₂Cl₆Pt·H₂O
Molecular Weight: 427,83 g/mol
Schmelzpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149909
CAS-Nummer: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 37.5 to 40.5 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %