Hexachloroplatinsäure Hydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrogenhexachloroplatinat(IV) Hydrat, Dihydrogenhexachloroplatinat(IV) Hydrat
43696.03 43696.06
43696.03EA 240 EUR
43696.03 43696.06
Hexachloroplatinsäure Hydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Premion®
Hexachloroplatinsäure Hydrat
Purity: 99.999% CAS No.: 26023-84-7 Molecular Formula: H2PtCl6.xH2O Formula Weight: 409.82(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 60° dec. Merck Reference: 14,7526 UN No.: 2507 MDL No.: MFCD00149909
Formel: H₂Cl₆Pt·H₂O
Molecular Weight: 427,83 g/mol
Schmelzpunkt: 60 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149909
CAS-Nummer: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7526