Hexachloroplatinsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrogenhexachloroplatinat(IV) Hydrat, Dihydrogenhexachloroplatinat(IV) Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
254029-250MG 254029-1G 254029-5G
SIAL254029-250MGEA 107 EUR
SIAL254029-250MG SIAL254029-1G SIAL254029-5G
Hexachloroplatinsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Hexachloroplatinsäure Hydrat
Formel: H₂Cl₆Pt·H₂O
Molecular Weight: 427,83 g/mol
Schmelzpunkt: 60 °C
MDL: MFCD00149909
CAS-Nummer: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III