D(-)-Serin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-D-Ser-OH, (R)-(-)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure, (R)-(-)-Serin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S4250-25G S4250-5G
SIALS4250-25GEA 119 EUR
SIALS4250-25G SIALS4250-5G
D(-)-Serin, Sigma-Aldrich®
D(-)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105,09 g/mol
Schmelzpunkt: 235 °C
MDL: MFCD00004269
CAS-Nummer: 312-84-5
EINECS: 206-229-4
Merck Index: 12,08604