L(+)-Serin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure, (S)-(+)-Serin, H-Ser-OH
A11179.14 A11179.22 A11179.36
A11179.14EA 46 EUR
A11179.14 A11179.22 A11179.36
L(+)-Serin ≥99%
L(+)-Serin
Purity: 99% CAS No.: 56-45-1 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Melting Point: 214-224° dec. Beilstein Reference: 1721404 Merck Reference: 14,8460 Optical Rotation: +15° (c=9 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00064224
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105,09 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 214…224 °C (Zers.)
Dichte: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,8460