Lithiumiodid Hydrat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Lithium iodide hydrate
208011000
208015000
ACRO208011000EA
73.2
EUR
ACRO208011000
ACRO208015000
Lithiumiodid Hydrat 99%, reinst
Lithiumiodid Hydrat
Formel:
ILi·xH₂O Molecular Weight: 133,84 g/mol (anhy) Siedepunkt: 1171 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149769 CAS-Nummer: 85017-80-7 EINECS: 233-822-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (on dry substance) |
Water | ≤30 % (K.F.) |
Sulfate (SO4) | ≤1000 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤15 ppm |