L(+)-Serin

Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA

Synonyme: (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure, (S)-(+)-Serin, H-Ser-OH

4031220.0100 4031220.0250 4031220.1000
BACE4031220.0100EA 0 EUR
BACE4031220.0100 BACE4031220.0250 BACE4031220.1000
L(+)-Serin
L(+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105.09 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 215…225 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR