Lithiumiodid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lithium iodide hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
223816-100G 223816-500G
SIAL223816-100GEA 90.9 EUR
SIAL223816-100G SIAL223816-500G
Lithiumiodid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiumiodid Hydrat
Formel: ILi·xH₂O
Molecular Weight: 133,84 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149769
CAS-Nummer: 17023-25-5
EINECS: 233-822-5