L-Serin, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure, (S)-(+)-Serin, H-Ser-OH
1.07647.1000 1.07647.9010
1.07647.1000EA 1390 EUR
1.07647.1000 1.07647.9010
L-Serin, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
L(+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105.09 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 215…225 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846