Lithiumiodid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lithium iodide hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
452327-25G 452327-5G
SIAL452327-25GEA 267 EUR
SIAL452327-25G SIAL452327-5G
Lithiumiodid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiumiodid Hydrat
Formel: ILi·xH₂O
Molecular Weight: 133,84 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149769
CAS-Nummer: 17023-25-5
EINECS: 233-822-5