Lithiumiodid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Lithium iodide hydrate
62550-100G
62550-500G
SIAL62550-100GEA
98.6
EUR
SIAL62550-100G
SIAL62550-500G
Lithiumiodid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiumiodid Hydrat
Formel:
ILi·xH₂O Molecular Weight: 133,84 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149769 CAS-Nummer: 17023-25-5 EINECS: 233-822-5 |