L(+)-Serin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure, (S)-(+)-Serin, H-Ser-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S4311-100G S4311-1KG S4311-25G
SIALS4311-100GEA 272 EUR
SIALS4311-100G SIALS4311-1KG SIALS4311-25G
L(+)-Serin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105,09 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215…225 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846