Natriumphosphinat Monohydrat 99-103% (durch titrimetrische Analyse) zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Natriumhypophosphit Monohydrat
222790010
222791000
222792500
222790051
ACRO222790010EA
108
EUR
ACRO222790010
ACRO222791000
ACRO222792500
ACRO222790051
Natriumphosphinat Monohydrat 99-103% (durch titrimetrische Analyse) zur Analyse
Natriumphosphinat Monohydrat
Formel:
NaH₂PO₂·H₂O Molecular Weight: 105,99 g/mol Schmelzpunkt: 90 °C Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06252379 CAS-Nummer: 10039-56-2 EINECS: 231-669-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals |
pH | 6 to 8 (5 % in water at 20°C) |
Titration | 99.0 to 103.0 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Arsenic (As) | ≤2 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |