L-Homoserin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(-)-Homoserin, H-Hser-OH, (S)-(-)-2-Amino-4-hydroxybuttersäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H6515-10MG H6515-1G H6515-250MG H6515-5G
SIALH6515-10MGEA 50.5 EUR
SIALH6515-10MG SIALH6515-1G SIALH6515-250MG SIALH6515-5G
L-Homoserin, Sigma-Aldrich®
L-Homoserin
Formel: C₄H₉NO₃
Molecular Weight: 119.12 g/mol
Schmelzpunkt: 203
MDL: MFCD00063090
CAS-Nummer: 672-15-1
EINECS: 211-590-6
Merck Index: 13,04760