Natriumphosphinat Monohydrat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Natriumhypophosphit Monohydrat
14104.A1EA 101 EUR
14104.A1 14104.30
Natriumphosphinat Monohydrat
Natriumphosphinat Monohydrat
Formel: NaH₂PO₂·H₂O
Molecular Weight: 105,99 g/mol
Schmelzpunkt: 90 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06252379
CAS-Nummer: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 14,8629