Natriumphosphinat Monohydrat, (H₂O 12-17%) ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Natriumhypophosphit Monohydrat
A13385.36EA
44.8
EUR
A13385.36
A13385.0E
Natriumphosphinat Monohydrat, (H₂O 12-17%) ≥97%
Natriumphosphinat Monohydrat
Formel:
NaH₂PO₂·H₂O Molecular Weight: 105,99 g/mol Schmelzpunkt: 90 °C Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06252379 CAS-Nummer: 10039-56-2 EINECS: 231-669-9 Merck Index: 14,8629 |