Natriumphosphinat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumhypophosphit Monohydrat
S5012-100G S5012-500G
SIALS5012-100GEA 38.3 EUR
SIALS5012-100G SIALS5012-500G
Natriumphosphinat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumphosphinat Monohydrat
Formel: NaH₂PO₂·H₂O
Molecular Weight: 105,99 g/mol
Schmelzpunkt: 90 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD06252379
CAS-Nummer: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9