tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat 96%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kaliumphosphat tribasisch Monohydrat, Kaliumphosphat Monohydrat
263790010 263790250 263795000 263790050 263790251
ACRO263790010EA 75.8 EUR
ACRO263790010 ACRO263790250 ACRO263795000 ACRO263790050 ACRO263790251
tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat 96%, reinst
tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat
Formel: K₃O₄P·1H₂O
Molecular Weight: 230,28 g/mol
Schmelzpunkt: 1340 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150410
CAS-Nummer: 27176-10-9
EINECS: 231-907-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Loss on ignition ≤13 % (800°C)