di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Sorensen's Salz, sek. Natriumphosphat Dihydrat, Natriumphosphat dibasisch Dihydrat

15236.3600 15236.5600 15236.2600
KRAF15236.3600EA 68.9 EUR
KRAF15236.3600 KRAF15236.5600 KRAF15236.2600
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat, reinst
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Molecular Weight: 177,99 g/mol
Schmelzpunkt: 92,5 °C
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR