L(-)-Cystin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(R)-(-)-Cystin, (2R,2'R)-(-)-3,3'-Dithiobis(2-aminopropansäure), (H-Cys-OH)2
A13762.0B
A13762.18
A13762.30
A13762.0BEA
342
EUR
A13762.0B
A13762.18
A13762.30
L(-)-Cystin ≥99%
L(-)-Cystin
Purity: 99%
CAS No.: 56-89-3
Molecular Formula: C6H12N2O4S2
Formula Weight: 240.30
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.68
Appearance: White
Melting Point:
Formel:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH Siedepunkt: 428 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >240 °C (Zersetzung) Dichte: 1,68 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064228 CAS-Nummer: 56-89-3 EINECS: 200-296-3 Merck Index: 14,2782 |