Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 99,0-102,0%, Kristalle, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Natriumphosphat monobasisch Monohydrat
4011-01EA
167.62
EUR
4011-01
4011-05
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 99,0-102,0%, Kristalle, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
For liquid chromatography and molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formel:
NaH₂PO₄·H₂O Molecular Weight: 137.99 g/mol Schmelzpunkt: 100 Dichte: 2.04 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149208 CAS-Nummer: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Merck Index: 13,08734 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 99.0 - 102.0 % |
Assay (NaH₂PO₄·H₂O) | 99.0 - 102.0 % |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
RNase Activity | Passes Test |
Protease Activity | Passes Test |
pH of 5% Solution at 25°C | 4.1 - 4.5 |
Insoluble Matter, Calcium and NH₄OH Precipitate | ≤0.01 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |