Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Monohydrat

15291.1600 15291.3600 15291.5600 15291.6600 15291.7500
KRAF15291.1600EA 37.2 EUR
KRAF15291.1600 KRAF15291.3600 KRAF15291.5600 KRAF15291.6600 KRAF15291.7500
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat analytisches Reagens
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel: NaH₂PO₄·H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149208
CAS-Nummer: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR