Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Dihydrat

15289.1600 15289.3600 15289.5600 15289.6600 15289.7500
KRAF15289.1600EA 35.2 EUR
KRAF15289.1600 KRAF15289.3600 KRAF15289.5600 KRAF15289.6600 KRAF15289.7500
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat analytisches Reagens
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
Molecular Weight: 156.01 g/mol
Siedepunkt: ∼650 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60
Dichte: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR