Natriumsulfid Hydrat 60 - 64%, Schuppen, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Schwefelnatrium Hydrat, Sulfigran Hydrat, Dinatriumsulfid Hydrat, Natriummonosulfid Hydrat
133720010 133720025 133720100
ACRO133720010EA 35 EUR
ACRO133720010 ACRO133720025 ACRO133720100
Natriumsulfid Hydrat 60 - 64%, Schuppen, reinst
Natriumsulfid Hydrat
Formel: Na₂S·xH₂O
Molecular Weight: 96,06 g/mol (anhy)
Siedepunkt: ~ 920 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50 °C
Dichte: ~ 1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149183
CAS-Nummer: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Flakes
Titration Iodimetric 60 to 64 % (Na2S)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.2 % (Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm