L(-)-Cystin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(-)-Cystin, (2R,2'R)-(-)-3,3'-Dithiobis(2-aminopropansäure), (H-Cys-OH)2
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
30200-100G 30200-25G 30200-500G
SIAL30200-100GEA 131 EUR
SIAL30200-100G SIAL30200-25G SIAL30200-500G
L(-)-Cystin, Sigma-Aldrich®
L(-)-Cystin
Formel: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Molecular Weight: 240.3 g/mol
Siedepunkt: 428
Schmelzpunkt: 261…262 °C
Dichte: 1.677 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064228
CAS-Nummer: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811