di-Natriummetasilicat Nonahydrat 44-47,5% (Feststoffkonzentration)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium metasilicate nonahydrate
419590250 419595000 419590025
ACRO419590250EA 35.9 EUR
ACRO419590250 ACRO419595000 ACRO419590025
di-Natriummetasilicat Nonahydrat 44-47,5% (Feststoffkonzentration)
di-Natriummetasilicat Nonahydrat
Formel: Na₂SiO₃·9H₂O
Molecular Weight: 284,2 g/mol
Schmelzpunkt: 72 °C
Dichte: 2,62 g/cm³ (21 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149175
CAS-Nummer: 13517-24-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Granular powder or granules (May have a yellow-pink hue)
Assay 44 to 47.5 % total solids
Ratio 1.02 to 1.06 molar ratio SiO2/Na2O
GC ≥96.0 %