di-Natriummetasilicat Nonahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Sodium metasilicate nonahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S4392-1KG S4392-250G
SIALS4392-1KGEA 371 EUR
SIALS4392-1KG SIALS4392-250G
di-Natriummetasilicat Nonahydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natriummetasilicat Nonahydrat
Formel: Na₂SiO₃·9H₂O
Molecular Weight: 284,2 g/mol
Schmelzpunkt: 40 °C
Dichte: 2,62 g/cm³ (21 °C)
CAS-Nummer: 13517-24-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III