Meglumine 99,0-101,0% (durch Acidimetrie), EMPROVE® API Ph. Eur., ChP, JP, USP endotoxinarm, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Meglumin
, (-)-1-Desoxy-1-(methylamino)-D-glucitol
, (-)-N-Methyl-D-glucamin
, (-)-1-Methylamino-1-desoxy-D-glucitol
1.06143.1000EA
401
EUR
1.06143.1000
1.06143.9025
Meglumine 99,0-101,0% (durch Acidimetrie), EMPROVE® API Ph. Eur., ChP, JP, USP endotoxinarm, SAFC®
D(-)-N-Methylglucamin
Formel:
H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH Molecular Weight: 195,22 g/mol Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa) (Zersetzung) Schmelzpunkt: 128…131 °C Dichte: 300 kg/m3 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004707 CAS-Nummer: 6284-40-8 EINECS: 228-506-9 Merck Index: 12,06154 |