D(-)-N-Methylglucamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Meglumin(-)-1-Desoxy-1-(methylamino)-D-glucitol(-)-N-Methyl-D-glucamin(-)-1-Methylamino-1-desoxy-D-glucitol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL66930-100GEA 53.4 EUR
SIAL66930-100G SIAL66930-500G
D(-)-N-Methylglucamin, Sigma-Aldrich®
D(-)-N-Methylglucamin
Formel: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Molecular Weight: 195,22 g/mol
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004707
CAS-Nummer: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154