Ribit 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ribitol, 1,2,3,4,5-Pentanpentol, Adonitrol, (2R,3s,4S)-1,2,3,4,5-Pentanpentol, Ribit, Adonit, Pentitol
167030050 167030100 167035000 167031000
ACRO167030050EA 38.6 EUR
ACRO167030050 ACRO167030100 ACRO167035000 ACRO167031000
Ribit 98%
Adonitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064291
CAS-Nummer: 488-81-3
EINECS: 207-685-7
Merck Index: 13,00168
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Oxygen (O) 7 to 7.5 %
Conductivity 500 to 700 S/m