Bortrifluorid Dihydrat (65% BF₃)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
388711000 388715000
ACRO388711000EA 51 EUR
ACRO388711000 ACRO388715000
Bortrifluorid Dihydrat (65% BF₃)
Bortrifluorid Dihydrat
Formel: BF₃·2H₂O
Siedepunkt: 58…60 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 1,642 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149901
CAS-Nummer: 13319-75-0
EINECS: 231-569-5
UN: 2851
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay 65.0 to 66.0 %
Identification Confirmed