Bortrifluorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
359963-100ML 359963-500ML
SIAL359963-100MLEA 76.6 EUR
SIAL359963-100ML SIAL359963-500ML
Bortrifluorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Bortrifluorid Dihydrat
Formel: BF₃·2H₂O
Molecular Weight: 103,84 g/mol
Siedepunkt: 58,5…60 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 6,2 °C
Dichte: 1,636 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149901
CAS-Nummer: 13319-75-0
EINECS: 231-569-5
UN: 2851
ADR: 8,II