Gallium(III)nitrat Hydrat 99.9998% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
212440010 212440050 212440250 212441000
ACRO212440010EA 42.2 EUR
ACRO212440010 ACRO212440050 ACRO212440250 ACRO212441000
Gallium(III)nitrat Hydrat 99.9998% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Gallium(III)nitrat Hydrat
Formel: GaN₃O₉·H₂O
Molecular Weight: 273,75 g/mol
Schmelzpunkt: 110 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149723
CAS-Nummer: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.0002 %
Gallium (Ga) 18 to 22 %