Gallium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
289892-100G
289892-25G
289892-5G
SIAL289892-100GEA
969
EUR
SIAL289892-100G
SIAL289892-25G
SIAL289892-5G
Gallium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Gallium(III)nitrat Hydrat
Formel:
GaN₃O₉·H₂O Molecular Weight: 273.75 g/mol |
MDL:
MFCD00149723 CAS-Nummer: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III |