Indium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
254215-10G 254215-50G
SIAL254215-10GEA 204 EUR
SIAL254215-10G SIAL254215-50G
Indium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Indium(III)nitrat Hydrat
Formel: InN₃O₉·H₂O
MDL: MFCD00149742
CAS-Nummer: 207398-97-8
EINECS: 237-393-5
UN: 1477
ADR: 5.1,III