Indium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Indium trinitrate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
326127-10G
326127-50G
SIAL326127-10GEA
152
EUR
SIAL326127-10G
SIAL326127-50G
Indium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Indium(III)nitrat Hydrat
Formel:
InN₃O₉·H₂O |
MDL:
MFCD00149742 CAS-Nummer: 207398-97-8 EINECS: 237-393-5 UN: 1477 ADR: 5.1,III |