Indium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Indium trinitrate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
326135-10G
326135-50G
SIAL326135-10GEA
140
EUR
SIAL326135-10G
SIAL326135-50G
Indium(III)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Indium(III)nitrat Hydrat
Formel:
InN₃O₉·H₂O Molecular Weight: 318.85 g/mol |
MDL:
MFCD00149742 CAS-Nummer: 207398-97-8 EINECS: 237-393-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III |