Tetraethylammoniumfluorid Hydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrylammoniumfluorid Hydrat
216660250 216660050
ACRO216660250EA 113 EUR
ACRO216660250 ACRO216660050
Tetraethylammoniumfluorid Hydrat 98%
Tetraethylammoniumfluorid Hydrat
Formel: C₈H₂₀FN·xH₂O
Molecular Weight: 149,25 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149990
CAS-Nummer: 98330-04-2
EINECS: 211-559-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystals or adhering crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤28 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)