Tetraethylammoniumfluorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrylammoniumfluorid Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
235911-25G
235911-5G
SIAL235911-25GEA
123
EUR
SIAL235911-25G
SIAL235911-5G
Tetraethylammoniumfluorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammoniumfluorid Hydrat
Formel:
C₈H₂₀FN·xH₂O |
MDL:
MFCD00149990 CAS-Nummer: 98330-04-2 EINECS: 211-559-7 |